Merck
1.88006
Supelco
CombiTitrant 5 Keto
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one component Karl Fischer reagent for aldehydes and ketones, Aquastar®
Synonyma:
Ketone titration solution
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Product Name
CombiTitrant 5 Keto, one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
5 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Efficiency: ≥ 5.0 mg/ml
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)