Merck
1.14944
Supelco
Rectangular cells 50 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
SE.11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
Spectroquant®
These rectangular cells are suitable for methods using light in the visible range in all photometers with a cell holder for 50 mm rectangular cells. They can be used for the measurement of our Spectroquant tests or any customized method.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13