Merck
Z203610
Sigma-Aldrich
Black plastic caps
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
Synonyma:
240463
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 200 ea
manufacturer/tradename
WHEATON®
fitting
thread for 15-415
General description
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Features and Benefits
  • PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Black plastic caps
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)