Merck
753793
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Synonyma:
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Lineární vzorec:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Level
concentration
1 mg/mL in toluene
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
diameter
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescence
λem 630 nm
functional group
oleic acid
storage temp.
2-8°C
Application
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Analysis Note
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Oleic Acid as Ligand
Legal Information
For use in optical electronics research only.
Product of CytoDiagnostics
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)