753742
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Synonyma:
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
About This Item
form
liquid
Quality Level
concentration
1 mg/mL in toluene
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
diameter
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescence
λem 450 nm
functional group
oleic acid
storage temp.
2-8°C
Application
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?