748056
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 540 nm, solid
Synonyma:
Artificial atoms, Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Application
Protocol to make QD solutions (dispersing QDs into solutions):
1. Weigh desired amount of the quantum dot powder and put it in a glass vial;
2. Add desired amount of the solvent, i.e. toluene, chloroform, hexane, etc. (mostly non-polar organic solvents) in the vial and shake the vial;
3. If there is any solid left in the vial after shaking, sonicate the vial for 30~60 seconds to get the quantum dot powder well dispersed. If required dilute the solution further.
Material has a shelf life of around 3 years if stored properly. Store at room temperature (4-25 °C); do not freeze. Should not be exposed to extreme temperatures.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
supp_hazards
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?