Intenzivní a kontinuální následné zpracování
Získání provozní efektivity a flexibility při současném snížení plochy a nákladů
Chcete zvýšit efektivitu navazujících procesů?
Transformace pracovních postupů v biomanufacturingu je urychlována poptávkou po nových léčivech v kombinaci s potřebou snížit náklady a zároveň zajistit provozní flexibilitu a produktivitu.
Intenzifikace procesů, uzavřené a kontinuální bioprocesy jsou základními strategiemi pro dosažení těchto cílů. Jsou široce a úspěšně nasazovány v navazujících procesech, aby byly efektivnější, rychlejší, menší, levnější a udržitelné.
Pomoci výrobcům biofarmaceutických produktů intenzifikovat, uzavřít, digitálně vylepšit nebo plně kontinuální procesy a získat novou úroveň provozní efektivity a flexibility může několik pák v rámci sady DSP.
Průtočná leštící chromatografie
Chromatografie leštění se provádí po virové inaktivaci mAb při následném zpracování, aby se odstranily všechny zbývající nečistoty z proudu monoklonálních protilátek. V tradičních vsádkových procesech představují kroky leštění téměř 25 % výrobních nákladů. Integrace jednotlivých kroků leštění do jediného kontinuálního průtokového procesu přináší zvýšení účinnosti a výtěžnosti při současném snížení nákladů až o 10 %. Tento intenzifikovaný přístup snižuje celkovou plochu díky eliminaci mezizásobníků, snížení spotřeby pufrů a odstranění kroků ředění produktu. Režijní náklady, jako jsou zásahy obsluhy, jsou dále sníženy integrací systémů řízení procesu.
- Eshmuno® CP-FT Resin, která je navržena tak, aby zajišťovala účinné odstraňování agregátů mAb v režimu průtočné frontální chromatografie, což umožňuje 10× vyšší kapacitu zatížení než tradiční vázaná/elutovaná CEX chromatografie.
- Natrix® Q Chromatography Membrane, vysokokapacitní a vysoce výkonný adsorbér se silnou aniontovou výměnou membrán určený k čištění biomolekul v průtokových provozních podmínkách.
Související kategorie
Chromatografické systémy pro jedno a více použití jsou důležité pro separaci vašich cenných molekul.
Afinitní chromatografie se často používá během záchytné fáze k izolaci cílové molekuly a snížení objemu procesu.
Iontově výměnná chromatografie (IEX) odděluje biomolekuly na základě rozdílu náboje mezi cílovou molekulou a chromatografickou pryskyřicí.
Optimalizujte následné čištění pomocí membránové chromatografie pro zachycení a leštění. Membrány Natrix zvyšují ekonomiku a efektivitu zařízení.
Zvýšit přesnost filtrace:
: Naše produkty s tangenciálním průtokem zajišťují čistotu mAbs, vakcín a dalších látek, a to v rozsahu od jednorázového použití až po víceúčelové použití.Související zdroje
- What is Multi Column Chromatography?
In this article, we will discuss one of the methods used to intensify the capture chromatography process: multi column chromatography (MCC).
- Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- App Note: Multi Column Capture
Results from the multi-column capture (MCC) system implementation as part of a fully integrated downstream continuous manufacturing platform are reported here.
- Intensified Polishing Using Single-Pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
In this app note, SPTFF preconcentration is used to intensify the anion exchange (AEX) polishing step in monoclonal antibody (mAb) processing for improved impurity removal and column productivity.
Související webové semináře
Zlepšete efektivitu svých procesů a snižte náklady
Související videa
Platforma BioContinuum™:
Vaše zařízení pro biomanufacturing budoucnosti!Abyste mohli pokračovat ve čtení, přihlaste se nebo vytvořte účet.
Nemáte účet?