Merck
Certifikované referenční mikroorganismy
Pro spolehlivé testování výkonu
Kontrola kvality je základním prvkem systému zajištění kvality v laboratoři a pro účinnou kontrolu kvality jsou nezbytné certifikované referenční materiály (CRM). Disky Vitroids™ a LENTICULE® od společnosti Millipore jsou speciálně vyvinuty tak, aby laboratořím poskytly možnost používat vhodné, k použití připravené mikrobiologické kontroly pro každý test kontroly kvality médií.
Koncentrace jednotek tvořících kolonie (cfu) jsou navrženy tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen minimální kroky ředění, a jsou poskytovány na základě licence National Collection of Type Cultures (NCTC®)/Národní sbírka patogenních hub (NCPF®) a Španělská sbírka typových kultur (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®), resp.
Připojení LENTICULE® a Disky Vitroids™ jsou vyráběny za podmínek odpovídajících normám ISO 17034 a ISO/IEC 17025. Tyto disky obsahují definované certifikované KTJ se směrodatnou odchylkou a rozšířenou nejistotou. Disky obsahují čisté kultury bakterií, kvasinek nebo plísní v pevné matrici rozpustné ve vodě. Certifikovaný referenční materiál pro mikroorganismy nachází uplatnění při rutinní kontrole kvality při testování potravin, nápojů, vody a životního prostředí, při vývoji a validaci metod a jako kultury používané ve výzkumných studiích.
Jak zajišťujeme spolehlivé a přesné výsledky pomocí disků Vitroids™ a LENTICULE® disků
Disky Vitroids™ a LENTICULE® jsou snadno dostupné jako malé disky rozpustné ve vodě, což zjednodušuje proces přípravy inokula. Můžete se podívat na video, které demonstruje postup krok za krokem při použití těchto disků CRM přímo nebo prostřednictvím tekutých médií před inokulací.
  • Klíčové vlastnosti:
  • Stabilita: Certifikované CFU, spolehlivě definované inokulum v rozmezí 15-150000 na disky: Stabilita téměř 16 měsíců, lze skladovat při -20 °C. Počty CFU se nemění, organismy nepotřebují žádnou dobu regenerace a nemají žádnou lag fázi.
  • Úspora času: Úspora 1 hodiny na jeden testovaný kmen. Disky šetří čas, protože odpadá nutnost přípravy zásobních kultur. Organismy nevyžadují dobu regenerace ani krok před obohacením.
  • Přesnost: Směrodatná odchylka a koncentrační rozsah na certifikátu kvality (CoQ).
  • Sledovatelnost: Disky jsou připraveny ze sledovatelné kultury získané lyofilizací ze sbírek CECT®, NCTC® a NCPF® . Disky jsou sledovatelné ve srovnání s CRM pro charakterizaci. Každá destička je uložena jako obrázek a jsou uloženy i všechny dokumenty a data.
 Bakteriální standardy
Poskytujeme rozsáhlý sortiment čistých kultur bakterií CRMs LENTICULE® a disků Vitroids™, které jsou stabilní po dobu nejméně jednoho roku. Disky jsou dodávány s bakteriemi v životaschopném stadiu (bez lag fáze nebo doby zotavení) a s komplexním certifikátem analýzy, který uvádí průměrný počet KTJ a rozšířenou nejistotu ohledně průměrné hodnoty.
Standardy kvasinek
Pro potřeby vaší laboratoře dodáváme kvasinky disky CRM in Vitroids™ s hodnotami cfu v rozmezí 15-80, 80-130 a 1 000-10 000.
Normy pro plísně
Nabízíme plísňové CRM ve formě disků Vitroids™, které zajišťují bezpečnost a účinnost vašich výrobků, jež jsou běžně vystaveny působení plísní a hub.
Negativní kontrolní standardy
Máme v nabídce negativní kontrolní CRM ve formě disků LENTICULE®, které zajistí účinnost vašich mikrobiologických experimentů.
Sledujte webinář o mikrobiologickém certifikovaném referenčním materiálu (CRM), kde se dozvíte o technických požadavcích a aplikacích CRM a o inovativních akreditovaných discích Vitroids™ a LENTICULE® podle norem EN ISO 17034:2016 a ISO/IEC 17025:2017.
Potravinářské a nápojové služby a regulace
Náš tým zkušených odborníků vám může poskytnout řešení na míru vašim specifickým potřebám a pomoci vám optimalizovat postupy mikrobiálního testování kvality pro zvýšení bezpečnosti a kontroly kvality.
Výpis produktů
Kvasinky a plísně
Loading
Bacillales
Loading
Ostatní bacily
Loading
Escherichia
Loading
Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter
Loading
Salmonella
Loading
Ostatní gammaproteobakterie
Loading
Loading
Související zdroje produktu
Mikrobiologické standardy - disky Vitroids™ a LENTICULE® šetří čas a náklady, protože odpadá nutnost přípravy zásobních kultur.
Mikrobiologické normy
Disky Vitroids™ a LENTICULE® šetří čas a náklady, protože odpadá nutnost přípravy zásobních kultur. Organismy nevyžadují ani čas na obnovu nebo kroky před obohacením.
Stáhnout brožuru
Vitroidy™ a disky Lenticule® pro hrotování vzorků - : Přečtěte si, jak používat certifikované referenční materiály (CRM) k provedení protokolu hrotování pro ověření metody.
Disky Vitroid™ a Lenticule® pro vzorkování vzorků
Naučte se, jak používat certifikované referenční materiály (CRM) k provedení protokolu špikování pro ověření metody.
Stáhnout aplikaci Poznámka
Často kladené otázky o mikrobiologických normách Často kladené otázky o mikrobiologických normách
Často kladené otázky o mikrobiologických normách Často kladené otázky o mikrobiologických normách
Přečtěte si nejčastější dotazy týkající se systémů Vitroids™ a LENTICULE® CRM od odborníků
Stáhnout často kladené dotazy
Mikrobiologické standardy - disky Vitroids™ a LENTICULE® šetří čas a náklady, protože odpadá nutnost přípravy zásobních kultur.
Mikrobiální kontrola kvality potravin podle normy EN ISO 11133
Naše kultivační média jsou v souladu s normou ISO 11133 a odpovídající kmeny QC - jsou k dispozici ve formě disků Vitroid™ a LENTICULE® připravených k použití ;
Stáhnout leták
Mikrobiologické standardy - disky Vitroids™ a LENTICULE® šetří čas a náklady, protože odpadá nutnost přípravy zásobních kultur.
Farmaceutická mikrobiologie - Mikroorganismy pro podporu růstu
Chcete zjednodušit testování výkonnosti kultivačních médií? Naše certifikované referenční materiály Vitroids™ a LENTICULE® Discs jsou přizpůsobeny tak, aby zjednodušily vaše testy na podporu růstu. Nabízejí disky připravené k použití s praktickými hodnotami CFU.
Stáhnout leták
Mikrobiologické standardy - disky Vitroids™ a LENTICULE® šetří čas a náklady, protože odpadá nutnost přípravy zásobních kultur.
Vitroidy™ a disky LENTICULE® Kmenová ekvivalence s ATCC a CMCC
Všechny kmeny pro disky Vitroids™ a LENTICULE® pocházejí ze sbírek buněčných kultur. Můžete si přečíst whitepaper a zjistit historii každého použitého kmene, včetně genových sekvencí a křížových odkazů na ATCC, CMCC a další sbírky buněčných kultur.
Dozvědět se více
Ržádost More I<.span class="h2-lowercase">informace Ao Our Ccertifikované Rodkaz Mmikroorganismy Vitroidy™ & LENTICULE® Discs
Pole s * jsou povinná.