Merck
Metabolomický výzkum
Znázornění buňky obklopené strukturami metabolitů znázorněných jako galaxie.
Metabolomika je komplexní studium metabolitů neboli substrátů, meziproduktů a produktů metabolismu malých molekul v buňkách, biokapalinách, tkáních nebo organismech. Tyto jedinečné chemické otisky zanechávají buněčné procesy. Metabolomický výzkum poskytuje biochemický přehled biologického systému a fyziologický dopad nemoci, výživy, terapie nebo genetických modifikací na organismus.
Doporučené kategorie
Abstraktní znázornění hydrofilních ocásků lipidů vyčnívajících dovnitř a polárních hlavových skupin vyčnívajících ven, které tvoří buněčnou membránu.
Lipidy a lipidové deriváty pro výzkum
Prozkoumejte vysoce kvalitní lipidy pro inovace v oblasti lipidomiky, podávání léčiv a...
Obchod s produkty
Laboratorní prostředí. Hlavní pozornost je věnována vícekanálové pipetě, která dávkuje fialovou kapalinu do zásobníku jamek. V pozadí jsou ve stojanu umístěny zkumavky se žlutou a zelenou kapalinou. Další laboratorní materiál je v popředí a pozadí rozmazaný, což zdůrazňuje zaměření na pipetu a zásobník na jamky.
Soupravy pro analýzu metabolismu
Nabízíme širokou škálu metabolických testovacích souprav pro pohodlnou a spolehlivou analýzu metabolitů a enzymů pro všechny vaše výzkumné aplikace.
Obchod s produkty
Detailní fotografie multipipet přidávajících vzorky do hluboké jamky soupravy knihovny metabolitů s fialovým roztokem v laboratoři.
Knihovny metabolitů
Poskytujeme knihovny malých molekul metabolitů a sady s komplexní nabídkou primárních metabolitů pokrývajících klíčové metabolické dráhy pro váš metabolomický výzkum.
Obchod s produkty
Vědec, který v laboratoři používá biomolekuly značené stabilními izotopy.
Stabilní izotopy
Stabilní izotopy ISOTEC® jsou užitečné pro stopovací studie v proteomice a metabolomice, jako látky pro MRI/MRS a v široké škále dalších biomedicínských aplikací.
Obchod s produkty
Použití metabolomiky
Metabolomika se svými širokými možnostmi využití významně ovlivňuje farmaceutický výzkum tím, že identifikuje biomarkery nemocí a hodnotí toxicitu personalizované medicíny. V integraci funkční genomiky hraje klíčovou roli při předpovídání funkce genů studiem interakcí mezi genomem, transkriptomem, proteomem a metabolomem. Mikrobiální těžba těží z metabolomických poznatků pro lepší optimalizaci kmenů, zatímco rostlinná metabolomika pokračuje v zemědělských biotechnologiích prostřednictvím studia rostlinných metabolitů. Výzkum životního prostředí využívá metabolomiku k testování účinků znečišťujících látek a optimalizaci výroby biopaliv, zatímco výzkum v oblasti výživy využívá metabolomiku k hodnocení úrovně výživy a zajištění bezpečnosti potravin. 
Poznání metabolitů a metabolomu
Vzájemné působení metabolitů v biologickém systému se označuje jako metabolom. Metabolom je kompletní soubor metabolitů v organismu nebo biologickém vzorku. Metabolity jsou sloučeniny s nízkou molekulovou hmotností, zpravidla menší než 1,5 KDa, které jsou meziprodukty nebo produkty cest biosyntézy/katabolismu. Příkladem jsou aminokyseliny, nukleotidy, lipidy, které jsou často studovány samostatně v rámci lipidomického výzkumu. Primární metabolity jsou endogenní a přímo se podílejí na normálním růstu, vývoji a reprodukci. Sekundární metabolity jsou exogenní a nepodílejí se na těchto procesech, ale mají důležité ekologické funkce.
Metabolomické dráhy a analytické techniky
Metabolomické dráhy jsou zkoumány s využitím metabolitů, enzymů, separačních nástrojů a analýzy a značení metabolitů. Dvěma běžnými technikami metabolického profilování jsou cílené a necílené metabolomické analýzy. Cílená analýza kvantifikuje specifické známé metabolity, zatímco necílená analýza poskytuje globální metabolický profil pro známé i neznámé metabolity. Metabolický fingerprinting je rychlá globální analýza bez záměru specificky identifikovat každý metabolit.
Metabolomický pracovní postup a analytické metody
Metabolomický pracovní postup zahrnuje integrovaný přístup přípravy vzorků, standardizace, kalibrace, separačních metod, detekce metabolitů a analýzy dat. Mezi běžné typy vzorků patří plazma, moč, sliny, tkáně a buňky. Separační metody, jako je plynová chromatografie (GC), vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC) nebo kapilární elektroforéza (CE), jsou spojeny s detekčními metodami, jako je hmotnostní spektrometrie (MS). Mezi analytické techniky běžně používané při detekci metabolitů patří MS, nukleární magnetická rezonance (NMR), infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-IR) a Ramanova spektroskopie. Pro analýzu metabolomických dat jsou zapotřebí sofistikované nástroje a software, které zajišťují přísnou identifikaci a kvantifikaci sloučenin a přesnou interpretaci dat.