1460328
USP
Nepafenac Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-{2-Amino-3-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl}acetamide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
nepafenac
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable