1609614
USP
Salmeterol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[1-Hydroxy-2-(4-phenylbutylamino)ethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
salmeterol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable