Principaux documents
PHL83493
Demethylzeylasteral
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
TZ 93
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H36O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(c2c(cc1O)[C@@]3(CC[C@]4([C@H]5[C@@](CC[C@@]4(C3=CC2=O)C)(CC[C@@](C5)(C)C(=O)O)C)C)C)C=O
InChI
1S/C29H36O6/c1-25-6-7-26(2,24(34)35)14-21(25)29(5)11-9-27(3)17-12-19(32)23(33)16(15-30)22(17)18(31)13-20(27)28(29,4)10-8-25/h12-13,15,21,32-33H,6-11,14H2,1-5H3,(H,34,35)/t21-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
Clé InChI
ZDZSFWLPCFRASW-CPISFEQASA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable