Principaux documents
PHL83844
Dehydrodiisoeugenol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1C(C(c3c1c(cc(c3)\C=C/C)OC)C)c2cc(c(cc2)O)OC
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-6-13-9-15-12(2)19(24-20(15)18(10-13)23-4)14-7-8-16(21)17(11-14)22-3/h5-12,19,21H,1-4H3/b6-5-
Clé InChI
ITDOFWOJEDZPCF-WAYWQWQTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable