Principaux documents
94026
Supelco
Amisulbrom Metabolite IT-14
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Bromo-6-fluoro-2-methyl-1-((1-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfonyl)-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10BrFN4O2S
Poids moléculaire :
373.20
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Adéquation
suitable for LC-MS
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(N1C(C)=C(Br)C2=C1C=C(F)C=C2)(C3=NN(C)C=N3)=O
Application
Environmental
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable