Principaux documents
73295
Supelco
Penoxsulam Metabolite 5-OH
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5-hydroxy-8-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12F5N5O5S
Poids moléculaire :
469.34
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
LC/MS: suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable