817348
TSKgel® CN-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, cyano phase
Synonyme(s) :
TSKgel® CN-80Ts Columns
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® CN-80Ts HPLC Column, phase cyano, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh CN-80Ts, 17348
Ampleur du marquage
8% Carbon, monolayer, endcapped
Paramètres
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
80 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde