Principaux documents
819013
TSKgel® CN-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, cyano phase
Synonyme(s) :
TSKgel® CN-80Ts Columns
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
TSKgel® CN-80Ts Guard Cartridge, phase cyano, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh CN-80Ts, 19013
Ampleur du marquage
8% Carbon, monolayer, endcapped
Paramètres
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Superficie
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
80 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel CN-80Ts columns, 3pk
Forme physique
Shipped in 60% acetonitrile - 40% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Nécessaire, mais non fourni