63328-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L26
Description
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Analyte(s) spécifique(s)
IgG
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
0.6% carbon loading
Paramètres
600 bar pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Superficie
22 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
1000 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Anticorps
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.