Principaux documents
58646
Pince à redresser
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Les mâchoires de cette pince sont spécialement conçues pour les tubes en acier inoxydable de 1/16 in.. Les poignées sont munies de ressorts pour une utilisation plus facile.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis