Principaux documents
Z290882
Sigma-Aldrich
Coupe-tube PEEK
Synonyme(s) :
PEEK Tubing Cutter
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32035301
Nomenclature NACRES :
SB.52
Description générale
Permet de faire des coupes perpendiculaires et sans bavures sur les tubes en polymère de diamètre externe compris entre 1/16" et 1/8″. Conçu pour couper les tubes en PEEK, mais incise également facilement les tubes capillaires en PTFE et Tefzel. Conception compacte avec mécanisme de verrouillage. Une lame de rechange est fournie.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4