Principaux documents
57950-U
Vanne d′injection à faible dispersion Rheodyne® modèle 8125
Synonyme(s) :
Low Dispersion HPLC Injector
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
SB.51
Description
manual, dispersion injector
Caractéristiques
number of ports 6
positions 2
Paramètres
7000 psi max. pressure (490 bar)
Description générale
Permet d′injecter un volume de seulement 0,1 μL avec une grande précision et sans aucune perte. Il s′agit de la version faible dispersion-voies internes de petit diamètre- du modèle 7125 très répandu. Cette vanne est idéale avec les colonnes narrow bore (de D.I. 1 à 3 mm), mais est également tout à fait adaptée aux colonnes de diamètre plus important. La résolution est fortement améliorée, surtout pour les pics relativement peu retenus qui sont les plus affectés par les effets extra-colonnes.
Autres caractéristiques :
  • Orifice d′injection intégré sans perte du volume injecté
  • Détecteur de position intégré pour signal d′injection
  • Longue durée de vie du joint du rotor - jusqu′à 30 000 injections possibles avant le remplacement du joint (Vespel)
  • Réglable par l′utilisateur jusqu′à 7 000 psi (490 kg/cm2)
  • Rotor à face plane - facile à réparer
La vanne est livrée avec une boucle d′échantillonnage de 5 μL, des raccords adaptables à toutes les entrées, des aiguilles à embout Luer de calibre 22, un nécessaire de nettoyage de l′orifice d′injection, deux tubes d′évent, des clés, des vis de montage, ainsi que les instructions d′utilisation. Les boucles d′échantillonnage supplémentaires sont à commander séparément.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable