Principaux documents
58817
Vanne de sélection Rheodyne® modèle 7060
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Caractéristiques
number of ports 7
positions 6
Paramètres
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
Description générale
Pour sélectionner une colonne ou une phase mobile.Plutôt que de connecter et déconnecter fréquemment les colonnes de votre système, il suffit de connecter la sortie de l′injecteur à la voie centrale de la vanne 7060, et jusqu′à six colonnes aux voies périphériques (nous vous conseillons de garder une voie pour les opérations de dérivation et de rinçage). Il est possible de tourner manuellement la poignée dans les deux sens pour connecter la voie centrale successivement à chacune des six voies périphériques. Vous pouvez connecter les sorties des colonnes à une seconde vanne de modèle 7060 pour diriger les effluents des colonnes vers le détecteur. Des voies internes à faible dispersion de DI 0.41 mm/0.016 in. et un volume interne de moins de 2 microlitres garantissent des élargissements de bande extra-colonne minimum.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC