Principaux documents
57472
Adaptateur Rheodyne®
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Description générale
Utilisez l′adaptateur pour connecter un tube de 1/16" à un port de vanne de 1/8"
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC