54479
Rheodyne® Model 7000L Stream Switching Valve, Large Bore
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel valve
Caractéristiques
manual
number of ports 6
positions 2
Fabricant/nom de marque
Rheodyne 7000L
Paramètres
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
Raccords
10-32 Rheodyne thread