28391-U
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Synonyme(s) :
GC column, Equity-1701, 14% polycyanopropylphenyl
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Paramètres
≤25-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
265
df
0.50 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.53 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)