Principaux documents
57053
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-Florisil®
stainless steel frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
stainless steel frit
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
ENVI-Florisil® magnesium silicate
Groupe de la matrice active
Florisil phase
Diamètre
100-200 mesh
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Silicate de magnésium
Mécanisme de rétention: phase normale ou adsorption
Compatibilité avec les matrices: solutions organiques
  • 100/200 mesh; disponible avec frittés en PTFE ou en acier inoxydable
  • Testé pour l′US Environmental Protection Agency (EPA) et le Contract Laboratory Program (CLP) pour les pesticides
  • Matériau fortement polaire qui adsorbe les composés polaires dans des matrices non polaires sous des conditions de phase normale
  • Parmi les applications les plus courantes : les alcools, les amines, les herbicides, les pesticides, les PCbs, les cétones, les composés nitrés, les acides organiques, et les phénols
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable