Principaux documents
Z728489
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 12 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 4739
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5625-A (bucket)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG