Principaux documents
Z724297
Hettich® fixed angle rotor, 12 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
to hold 12 x 15 ml tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1615
Paramètres
16,582 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG