Z722499
Rotors de rechange pour mini-centrifugeuse Spectrafuge™
0.2 mL strip tubes or individual 0.2 mL tubes
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Labnet C1300-RTS
Labnet
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Spectrafuge mini-centrifuge