Z706108
Spectrafuge™ Mini replacement rotor 6 x 1.5 mL
pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Labnet C1300-RT
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Spectrafuge mini-centrifuge