Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)

Principaux documents

WH0008624M1

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-DSCR2 antibody produced in mouse

clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Synonyme(s) :

Anti-C21LRP, Anti-Down syndrome critical region gene 2, Anti-LRPC21

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41

Source biologique

mouse

Niveau de qualité

Conjugué

unconjugated

Forme d'anticorps

purified immunoglobulin

Type de produit anticorps

primary antibodies

Clone

4F2, monoclonal

Forme

buffered aqueous solution

Espèces réactives

human

Technique(s)

indirect ELISA: suitable

Isotype

IgG2aκ

Numéro d'accès GenBank

Numéro d'accès UniProt

Conditions d'expédition

dry ice

Température de stockage

−20°C

Modification post-traductionnelle de la cible

unmodified

Informations sur le gène

human ... PSMG1(8624)

Immunogène

DSCR2 (AAH03619, 1 a.a. ~ 288 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
MAATFFGEVVKAPCRAGTEDEEEEEEGRRETPEDREVRLQLARKREVRLLRRQTKTSLEVSLLEKYPCSKFIIAIGNNAVAFLSSFVMNSGVWEEVGCAKLWNEWCRTTDTTHLSSTEAFCVFYHLKSNPSVFLCQCSCYVAEDQQYQWLEKVFGSCPRKNMQITILTCRHVTDYKTSESTGSLPSPFLRALKTQNFKDSACCPLLEQPNIVHDLPAAVLSYCQVWKIPAILYLCYTDVMKLDLITVEAFKPILSTRSLKGLVKNIPQSTEILKKLMTTNEIQSNIYT

Caractéristiques et avantages

Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.

Forme physique

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Informations légales

GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services

Vous ne trouvez pas le bon produit ?  

Essayez notre Outil de sélection de produits.

Code de la classe de stockage

10 - Combustible liquids

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

Vous ne trouvez pas la bonne version ?

Si vous avez besoin d'une version particulière, vous pouvez rechercher un certificat spécifique par le numéro de lot.

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Motokazu Koga et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 117(4), 383-391 (2014-06-21)
Pulmonary hypertension (PH) is associated with significant morbidity and mortality. Vasoactive intestinal peptide (VIP) and pituitary adenylyl cyclase activating peptide (PACAP) have pulmonary vasodilatory and positive inotropic effects via receptors VPAC1 and VPAC2, which possess a similar affinity for both
A C Glembotsky et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(5), 761-772 (2014-03-13)
Familial platelet disorder with a predisposition to acute myelogenous leukemia (FPD/AML) is an inherited platelet disorder caused by a germline RUNX1 mutation and characterized by thrombocytopenia, a platelet function defect, and leukemia predisposition. The mechanisms underlying FPD/AML platelet dysfunction remain

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique