Principaux documents
SYNF264850
Synthware Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
Synonyme(s) :
Synthware F264850, burette
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F264850
Volume
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
Burets, Class A, Capacity: 50mL Clear Glass
Organic Chemistry
Application
kemetch; synthware; buret; class a; clear
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.