SRP0389
PRMT6 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HRMT1L6, Histone-arginine N-methyltransferase 6, protein arginine N-methyltransferase 6
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
43 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRMT6(55170)
Catégories apparentées
Description générale
Human PRMT6 (GenBank Accession No. NM_018137), amino-acids 2-375 (end), with N-terminal His-tag, MW=43kDa, expressed in Escherichia coli.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable