Principaux documents
SML3770
Sigma-Aldrich
BMS-466442
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-Methyl 3-(1-benzyl-1H-imidazol-4-yl)-2-(6-benzyloxy-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamido)propanoate, BMS 466442, BMS466442, N-[[5-Methoxy-6-(phenylmethoxy)-1H-indol-2-yl]carbonyl]-1-(phenylmethyl)-L-histidine methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H30N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
COC([C@H](CC1=CN(C=N1)CC2=CC=CC=C2)NC(C(NC3=C4)=CC3=CC(OC)=C4OCC5=CC=CC=C5)=O)=O
Clé InChI
UUCAHZCMRZOTNF-MHZLTWQESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective alanine serine cysteine transporter-1 (ASC-1; SLC7A10) inhibitor that effectively blocks ASC-1-mediated cellular D-Ser uptake.
BMS-466442 is a selective alanine serine cysteine transporter-1 (ASC-1) inhibitor (D-Ser uptake IC50 = 36.8 nM and 19.7 nM using HEK human ASC-1 transfectants or primary rat embryonic cortical cultures, respectively) with good selectivity over >40 other targets, including LAT-2 or ASCT-2 (IC50 >10 μM).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable