SML3658
BMS-470539 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-N-((R)-1-(4-butyryl-4-phenylpiperidin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanamide dihydrochloride, 1-[1-(3-Methyl-L-histidyl-O-methyl-D-tyrosyl)-4-phenyl-4-piperidinyl]-1-Butanone dihydrochloride, BMS 470539 dihydrochloride, BMS470539 dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CCCC(C1(C2=CC=CC=C2)CCN(CC1)C([C@H](NC([C@@H](N)CC3=CN=CN3C)=O)CC4=CC=C(C=C4)OC)=O)=O.[2HCl]
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable