Principaux documents
SML3725
Sigma-Aldrich
Icotinib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3-Ethynyl-phenyl)(7,8,10,11,13,14-hexahydro-6,9,12,15-tetraoxa-1,3-diazacyclododeca[b]naphthalen-4-yl)-amine, 4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-benzo-12-crown-4-quinazoline, BPI 2009, BPI 2009H free base, BPI-2009, BPI-2009H free base, BPI2009, BPI2009H free base, Conmana
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c4cc(ccc4)C#C)c1ncnc2c1cc3c(c2)OCCOCCOCCO3
Clé InChI
QQLKULDARVNMAL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Icotinib is an orally active, potent and highly selective epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 5 nM) that inhibits EGFR-mediated intracellular tyrosine phosphorylation (IC50 = 45 nM; A431 cells) and cancer proliferation in cultures (A431/BGC-823 IC50 = 1.0/4.1 μM) and in vivo (30-120 mg/kg via daily p.o. to mice with A431, A549, H460 and HCT8 xenografts).
Orally active, potent and highly selective epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable