Principaux documents
SBR00080
Sigma-Aldrich
Dolutegravir
Synonyme(s) :
GSK 1349572
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19F2N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.38
Code UNSPSC :
51101500
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCO[C@@H]2N1C(=O)C3=C(C(=O)C(=CN3C2)C(=O)NCC4=C(C=C(C=C4)F)F)O
InChI
1S/C20H19F2N3O5/c1-10-4-5-30-15-9-24-8-13(17(26)18(27)16(24)20(29)25(10)15)19(28)23-7-11-2-3-12(21)6-14(11)22/h2-3,6,8,10,15,27H,4-5,7,9H2,1H3,(H,23,28)/t10-,15+/m1/s1
Clé InChI
RHWKPHLQXYSBKR-BMIGLBTASA-N
Description générale
Dolutegravir is an antibioitic which belongs to the class of compounds known as integrase strand transfer inhibitors (INSTIs).
Actions biochimiques/physiologiques
Dolutegravir inhibits HIV-1 viral replication, high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants. Dolutegravir inhibitis the action of the HIV integrase enzyme, which is necessary for the integration of viral DNA into the host genome, thereby preventing viral replication and reducing HIV viral load.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable