SML3526
AZD8529
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Methyl-5-(3-(piperazin-1-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-(4-(trifluoromethoxy)benzyl)isoindolin-1-one, 7-Methyl-5-(3-piperazin-1-ylmethyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)-2-(4-trifluoromethoxybenzyl)-2,3-dihydroisoindol-1-one, AZD 8529
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable