Principaux documents
PZ0359
Sigma-Aldrich
PF-06827443
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-pyran-4-yl)-5-methyl-6-(4-oxazol-4-yl-benzyl)-2,3-dihydro-isoindol-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.46
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1=CC(CN([C@@H]2[C@@H](O)COCC2)C3=O)=C3C=C1CC4=CC=C(C5=COC=N5)C=C4
InChI
1S/C24H24N2O4/c1-15-8-19-11-26(22-6-7-29-13-23(22)27)24(28)20(19)10-18(15)9-16-2-4-17(5-3-16)21-12-30-14-25-21/h2-5,8,10,12,14,22-23,27H,6-7,9,11,13H2,1H3/t22-,23-/m0/s1
Clé InChI
RBMHKFVYRIRMOG-GOTSBHOMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06827443 is a otent, low clearance, orally bioavailable, and CNS penetrant muscarinic M1-selectivepositive allosteric modulator (PAM) with minimal agonist activity.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable