SML3354
NRD167
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ethyl-(5S,8S)-5-((1H-indol-3-yl)methyl)-8-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-methyl-4,7-dioxo-14-thioxo-3,6,13,15-tetraazaoctadecan-18-oate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable