344550
FTI-276
A highly potent and selective CAAX peptidomimetic of the carboxyl terminal of Ras proteins that inhibits farnesyl transferase (FTase) in vitro (IC₅₀ = 500 pM).
Synonyme(s) :
FTI-276, N-[2-phenyl-4-N[2(R)-amino-3-mercaptopropylamino benzoyl]-methionine, TFA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
FTase in vitro
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Lerner, E.C., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 26802.
Sun, J., et al. 1995. Cancer Res. 55, 4243.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable