SML3193
(S)-GSK2920487A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-(4-fluorobenzo[b]thiophen-2-yl)(3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)piperidin-1-yl)methanone, (S)-1, TCMDC-143498
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to gray
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N1C[C@H](CCC1)N2C=CN=C2C)C3=CC4=C(S3)C=CC=C4F
InChI
1S/C18H18FN3OS/c1-12-20-7-9-22(12)13-4-3-8-21(11-13)18(23)17-10-14-15(19)5-2-6-16(14)24-17/h2,5-7,9-10,13H,3-4,8,11H2,1H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
SBZYUUGJHIROPT-ZDUSSCGKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable