SML2728
ML375
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-9b-(4-Chlorophenyl)-1-(3,4-difluorobenzoyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one, (S)-9b-(4-Chlorophenyl)-1-(3,4-difluorobenzoyl)-2,3-dihydro-1H-imidazo[2,1-a]isoindol-5(9bH)-one, ML 375, VU0483253
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -150 to -175, c = 0.5 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(ccc(c1)C(=O)N2[C@]4(N(CC2)C(=O)c5c4cccc5)c3ccc(cc3)Cl)F
Clé InChI
GXBAKXRLQAPKEE-QHCPKHFHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable