V4515
VU0238429
solubility: ≥20 mg/mL in DMSO
Synonyme(s) :
1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(CN2C(=O)C(=O)c3cc(OC(F)(F)F)ccc23)cc1
InChI
1S/C17H12F3NO4/c1-24-11-4-2-10(3-5-11)9-21-14-7-6-12(25-17(18,19)20)8-13(14)15(22)16(21)23/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
CKLGZXFOLMHCMC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Muscarinic acetylcholine receptors are G protein-coupled receptors (GPCRs) and mediate acetylcholine actions in the CNS and non-nervous tissues. Learn more about acetylcholine receptors and their role in cell signaling.