SML2371
FC-99 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
FC 99 hydrochloride, FC99 hydrochloride, N1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-1,2-benzenediamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(N)=C(C=C1)NCC2=CC=C(C=C2)OC
InChI
1S/C15H18N2O/c1-11-3-8-15(14(16)9-11)17-10-12-4-6-13(18-2)7-5-12/h3-9,17H,10,16H2,1-2H3
Clé InChI
ZPNPYWSZYRMBNP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable