Principaux documents
SML1077
Sigma-Aldrich
ML298
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4-Difluoro-N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-benzamide, CID53393915
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H23F3N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.44
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(ccc(c1)C(=O)NCCN2CCC3(N(CNC3=O)c4cc(ccc4)F)CC2)F
InChI
1S/C22H23F3N4O2/c23-16-2-1-3-17(13-16)29-14-27-21(31)22(29)6-9-28(10-7-22)11-8-26-20(30)15-4-5-18(24)19(25)12-15/h1-5,12-13H,6-11,14H2,(H,26,30)(H,27,31)
Clé InChI
XAPVAKKLQGLNOY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ML298 is a Phospholipase D2 (PLD2) inhibitor.
ML298 is a potent, specific inhibitor of Phospholipase D2 (PLD2; IC50 = 355 nM). ML298 does not affect PLD1 activity at concentrations up to 20 μM.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable