Principaux documents
SMB00253
Sigma-Aldrich
Icariside F2
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H26O10/c19-8-18(24)9-27-17(15(18)23)26-7-11-12(20)13(21)14(22)16(28-11)25-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-17,19-24H,6-9H2/t11-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
Clé InChI
NJMQSVWMCODQIP-FQXXIRCGSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable