Principaux documents
SCP0217
Sigma-Aldrich
PPlases Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H44N5O9
Poids moléculaire :
702.77
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Nom du produit
PPlases Substrate, fluorogenic,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥80%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC
Application
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable