SBR00092
Temocillin Disodium
≥80% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Ipconazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | inhibits
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1([C@@H](N2[C@H](S1)[C@@](C2=O)(NC(=O)C(C3=CSC=C3)C(=O)O)OC)C(=O)O)C
InChI
1S/C18H24ClN3O/c1-13(2)17-8-5-15(9-14-3-6-16(19)7-4-14)18(17,23)10-22-12-20-11-21-22/h3-4,6-7,11-13,15,17,23H,5,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
QTYCMDBMOLSEAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable