SAE0218
Anti-MBP Magnetic Beads
Magnetic agarose, suspension
Synonyme(s) :
anti Maltose binding Protein, MBP antibody, MBP epitop Tag, MBP TAG antibody, Anti-MBP antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
magnetic beads
Forme
suspension
Durée de conservation
2 yr (retest)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Binding capacity: 20-62 nmole of MBP-tagged fusion protein per 1 ml of settled resin.
Elution capacity: 5-62 nmole/mL settled resin.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3